Imprimer
Nitrobenzène 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
415780250 415785000 415780025
ACRO415780250EA 44.2 EUR
ACRO415780250 ACRO415785000 ACRO415780025
Nitrobenzène 99+% ACS
Nitrobenzène
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Point d'ébullition: 210.8
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1.205 g/cm³
Point d'éclair: 88
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
ONU: 1662
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g