Imprimer
3,4,5-Triméthoxyaniline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
139900100 139900250
ACRO139900100EA 53.2 EUR
ACRO139900100 ACRO139900250
3,4,5-Triméthoxyaniline 97%
3,4,5-Triméthoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO₃
MW: 183.21 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008393
Numéro CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %