3,5-Diméthoxyaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A15073.09
A15073.14
A15073.18
A15073.09EA
64.8
EUR
A15073.09
A15073.14
A15073.18
3,5-Diméthoxyaniline ≥98%
3,5-Diméthoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 10272-07-8
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Flash Point: >110°(230°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 178°/20mm
Beilstein Reference: 638013
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008392
Formule:
C₈H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 178 °C (20 mmHg) Point de fusion: 53…57 °C Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008392 Numéro CAS: 10272-07-8 EINECS: 233-616-5 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |