Imprimer
3,5-Diméthoxyaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
115360250 115361000 115360050
ACRO115360250EA 118 EUR
ACRO115360250 ACRO115361000 ACRO115360050
3,5-Diméthoxyaniline 98%
3,5-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 178 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 53…55 °C
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008392
Numéro CAS: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥97.5 %