2,5-Diméthoxyaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L05053.18
L05053.30
L05053.18EA
40.2
EUR
L05053.18
L05053.30
2,5-Diméthoxyaniline ≥99%
2,5-Diméthoxyaniline
Purity: 99%
CAS No.: 102-56-7
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Flash Point: 130°(266°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 140°/7mm
Beilstein Reference: 776823
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008368
Formule:
C₈H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 140 °C (7 mmHg) Point de fusion: 78…82 °C Point d'éclair: 130 °C (266 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008368 Numéro CAS: 102-56-7 EINECS: 203-040-9 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |