Imprimer
2,6-Dinitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12120.06 A12120.14 A12120.22
A12120.06EA 52 EUR
A12120.06 A12120.14 A12120.22
2,6-Dinitroaniline ≥98%
2,6-Dinitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 606-22-4
Molecular Formula: C6H5N3O4
Formula Weight: 183.12
Melting Point: ca 136° dec.
Beilstein Reference: 2214886
Merck Reference: 14,3271
UN No.: 1596
MDL No.: MFCD00007148
Formule: C₆H₅N₃O₄
Point de fusion: ∼ 136 °C (dec.)
Densité: 1.629 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007148
Numéro CAS: 606-22-4
EINECS: 210-108-1
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3271