4-Nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
p-Nitroaniline, pNA
A10369.0B
A10369.0I
A10369.30
A10369.0BEA
126
EUR
A10369.0B
A10369.0I
A10369.30
4-Nitroaniline ≥98%
4-Nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 100-01-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 260°/100mm
Solubility: Soluble in hot water and alcohol
Beilstein Reference: 508690
Merck Reference: 14,6584
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007858
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Point d'ébullition: 260 °C (100 mmHg) Point de fusion: 147…149 °C Densité: 1.437 Point d'éclair: 165 °C (329 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007858 Numéro CAS: 100-01-6 EINECS: 202-810-1 ONU: 1661 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6584 |