Imprimer
Fioles de diagnostic WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
219371 W216375 W216377 W219366 W216376 W219365
WHEA219371EA 1620 EUR
WHEA219371 WHEAW216375 WHEAW216377 WHEAW219366 WHEAW216376 WHEAW219365
Fioles de diagnostic WHEATON®
Fioles
Ces fioles sont fabriquées à partir de verre borosilicaté conforme aux exigences de l'USP Type I. Le filetage à vis élimine le besoin d'outils de sertissage.
  • Alternative aux flacons de sérum et aux fioles
  • Idéal pour la lyophilisation
  • S'adapte à la fermeture I-Loc™ ou au bouchon à vis avec une fine bride de fermeture
  • Le verre à parois épaisses offre une résistance aux chocs