Imprimer
2-Nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: o-Nitroaniline
A11055.0B A11055.0I A11055.30
A11055.0BEA 89.8 EUR
A11055.0B A11055.0I A11055.30
2-Nitroaniline ≥98%
2-Nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 88-74-4
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Flash Point: 168°(334°F)
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 509275
Merck Reference: 14,6583
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007687
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 284…286 °C
Point de fusion: 70…74 °C
Densité: 1.255
Point d'éclair: 168 °C (334 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007687
Numéro CAS: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,6583