Imprimer
Cassettes pour tissus en distributeurs QuickLoad™, Swingsette™, M517SL
Fournisseur: Simport Scientific
M517-10SL M517-11SL M517-12SL M517-2SL M517-3SL M517-4SL M517-5SL M517-6SL M517-7SL M517-8SL M517-9SL
720-1471EA 194 EUR
720-1471 720-1472 720-1473 720-1477 720-1478 720-1479 720-1480 720-1481 720-1482 720-1483 720-1484
Cassettes pour tissus en distributeurs QuickLoad™, Swingsette™, M517SL
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
En polymère acétal
  • Le couvercle articulé livré séparément facilite l'utilisation des cassettes avec les imprimantes disponibles dans le commerce. Très large, sa languette facilite l'ouverture
  • Les cassettes en plastique jetables sont très résistantes aux solvants histologiques
  • Ouvertures oblongues pour un bon échange de fluides
  • Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec certains systèmes d'étiquetage automatiques
Conditionnement: Conditionnement: Chaque caisse contient 10 pochettes de 75 cassettes et 10 sacs contenant 75 couvercles.