Imprimer
N,N-Diméthyl-4-nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L00404.06 L00404.14
L00404.06EA 33.8 EUR
L00404.06 L00404.14
N,N-Diméthyl-4-nitroaniline ≥98%
N,N-Diméthyl-4-nitroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 100-23-2
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 163-166°
Beilstein Reference: 638087
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014712
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…166 °C
Densité: 1.179 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014712
Numéro CAS: 100-23-2
EINECS: 202-832-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III