Imprimer
Cassettes à biopsie en distributeurs QuickLoad™, Slimsette™, M510SL
Fournisseur: Simport Scientific
M510-10SL M510-11SL M510-12SL M510-2SL M510-3SL M510-4SL M510-5SL M510-6SL M510-7SL M510-8SL M510-9SL
720-1446EA 317 EUR
720-1446 720-1448 720-1450 720-1455 720-1457 720-1459 720-1461 720-1463 720-1465 720-1467 720-1469
Cassettes à biopsie en distributeurs QuickLoad™, Slimsette™, M510SL
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère d'acétal
  • Faible encombrement, ce qui permet de charger plus de cassettes dans les automates de marquage et systèmes de stockage
  • Cassettes en plastique à usage unique résistant très bien aux solutions histologiques
  • Ouvertures carrées pour un bon échange des fluides
  • Couvercle intégré
  • Façade avant inclinée à 45° utilisable avec certains systèmes automatiques d'étiquetage
Conditionnement: Conditionnement: Les cassettes sont conditionnées par 75 dans des pochettes . Chaque caisse contient 10 pochettes.