Orangé de méthyle, pur indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
151421000
151425000
ACRO151421000EA
50.1
EUR
ACRO151421000
ACRO151425000
Orangé de méthyle, pur indicateur
Orangé de méthyle
Formule:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Point d'ébullition: ∼90 °C (1013 hPa) Point de fusion: >300 °C Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007502 Numéro CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 ONU: 3143 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06127 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in water) Clear |
UV Lambda max | 461 to 469 nm (in 0.01N NaOH) |
Visual transition interval | from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange) |