Imprimer
4-Iodoaniline 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B21936.18 B21936.30
B21936.18EA 58.9 EUR
B21936.18 B21936.30
4-Iodoaniline 98
4-Iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 540-37-4
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 774101
Merck Reference: 14,5027
MDL No.: MFCD00007848
Formule: C₆H₆IN
MW: 219.02 g/mol
Point d'ébullition: 262
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007848
Numéro CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049