Imprimer
2-Iodoaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
A13059.06EA 40.4 EUR
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
2-Iodoaniline ≥98%
2-Iodoaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 615-43-0
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 2204899
MDL No.: MFCD00007680
Formule: C₆H₆IN
MW: 219.02 g/mol
Point d'ébullition: 263
Point de fusion: 53…57 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007680
Numéro CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0