Imprimer
2-Iodoaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 42.5 EUR
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Iodoaniline 98%
2-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…58 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007680
Numéro CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %