Imprimer
Acide 5-iodosalicylíque ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21291.14 B21291.22 B21291.36
B21291.14EA 43.3 EUR
B21291.14 B21291.22 B21291.36
Acide 5-iodosalicylíque ≥97%
Acide 5-iodosalicylíque
Purity: 97%
CAS No.: 119-30-2
Molecular Formula: C7H5IO3
Formula Weight: 264.02
Melting Point: 194-199°
Beilstein Reference: 2090443
Formule: C₇H₅IO₃
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 194…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002458
Numéro CAS: 119-30-2
EINECS: 204-313-5