Imprimer
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: TIBA
L02679.06 L02679.14 L02679.22
L02679.06EA 44.2 EUR
L02679.06 L02679.14 L02679.22
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque ≥98%
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 88-82-4
Molecular Formula: C7H3I3O2
Formula Weight: 499.81
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1955088
Formule: C₇H₃I₃O₂
Point d'ébullition: 416 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002420
Numéro CAS: 88-82-4
EINECS: 201-859-6