Imprimer
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
L01060.09 L01060.18
L01060.09EA 88.5 EUR
L01060.09 L01060.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 1948-40-9
Molecular Formula: C7H4I2O2
Formula Weight: 373.92
Melting Point: 198-206°
Beilstein Reference: 1283414
Formule: C₇H₄I₂O₂
Point de fusion: 198…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014670
Numéro CAS: 1948-40-9
EINECS: 217-754-3