1,3-Diiodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L17445.06
L17445.14
L17445.06EA
39.8
EUR
L17445.06
L17445.14
1,3-Diiodobenzène ≥98%
1,3-Diiodobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 626-00-6
Molecular Formula: C6H4I2
Formula Weight: 329.91
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 35-37°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 1904540
MDL No.: MFCD00041731
Formule:
C₆H₄I₂ Point d'ébullition: 285 °C Point de fusion: 35…37 °C Densité: 2,470 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041731 Numéro CAS: 626-00-6 EINECS: 210-921-1 |