4-Fluorothiophénol, (max. 7% H₂O) 98+% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A17600.06
A17600.14
A17600.22
A17600.06EA
49.9
EUR
A17600.06
A17600.14
A17600.22
4-Fluorothiophénol, (max. 7% H₂O) 98+% (poids sec)
4-Fluorothiophénol
Purity: 98+%
CAS No.: 371-42-6
Molecular Formula: C6H5FS
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.5500
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1446350
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004846
Formule:
C₆H₅FS Point d'ébullition: 170…172 °C Densité: 1,203 Point d'éclair: 57 °C (135 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004846 Numéro CAS: 371-42-6 EINECS: 206-737-6 ONU: 3071 ADR: 6.1,II |