Imprimer
3-Fluoro-4-nitrophénol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
303370050 303370010
ACRO303370050EA 108 EUR
ACRO303370050 ACRO303370010
3-Fluoro-4-nitrophénol 99%
3-Fluoro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041251
Numéro CAS: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %