Imprimer
5-Fluoro-2-nitrophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
A12568.09 A12568.18 A12568.30
A12568.09EA 36.2 EUR
A12568.09 A12568.18 A12568.30
5-Fluoro-2-nitrophénol ≥98%
5-Fluoro-2-nitrophénol
Purity: 98%
CAS No.: 446-36-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 30-36°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1870311
MDL No.: MFCD00007107
Formule: C₆H₄FNO₃
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 30…36 °C
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007107
Numéro CAS: 446-36-6
EINECS: 207-168-6