5-Fluoro-2-nitrophénol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
241970250
241971000
ACRO241970250EA
66.9
EUR
ACRO241970250
ACRO241971000
5-Fluoro-2-nitrophénol 99%
5-Fluoro-2-nitrophénol
Formule:
C₆H₄FNO₃ Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa) Point de fusion: 32…35 °C Point d'éclair: 91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007107 Numéro CAS: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange-brown Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 32 to 35 °C |
GC | ≥98.5 % |