Imprimer
2-Fluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: o-Fluorophenol
A14979.14 A14979.22
A14979.14EA 34.3 EUR
A14979.14 A14979.22
2-Fluorophénol ≥98%
2-Fluorophénol
Purity: 98%
CAS No.: 367-12-4
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Phenol-like
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1905112
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00002155
Formule: C₆H₅FO
Point d'ébullition: 150…152 °C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1.215
Point d'éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002155
Numéro CAS: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
ONU: 2924
ADR: 3,III