Imprimer
2-Fluoro-4-nitrophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13134.06 A13134.14
A13134.06EA 80.1 EUR
A13134.06 A13134.14
2-Fluoro-4-nitrophénol ≥98%
2-Fluoro-4-nitrophénol
Purity: 98+%
CAS No.: 403-19-0
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1944995
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051970
Numéro CAS: 403-19-0