3,5-Difluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A15177.06
A15177.14
A15177.06EA
78.7
EUR
A15177.06
A15177.14
3,5-Difluorophénol ≥98%
3,5-Difluorophénol
Purity: 98+%
CAS No.: 2713-34-0
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 70°(158°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 65-68°/1mm
Beilstein Reference: 2078616
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002255
Formule:
C₆H₄F₂O Point d'ébullition: 65…68 °C (1 mmHg) Point de fusion: 51…55 °C Densité: 1.566 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002255 Numéro CAS: 2713-34-0 ONU: 3261 ADR: 8,II |