Imprimer
3-Fluoroanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
A10931.09 A10931.14 A10931.18 A10931.30
A10931.09EA 33.6 EUR
A10931.09 A10931.14 A10931.18 A10931.30
3-Fluoroanisole ≥99%
3-Fluoroanisole
Purity: 99%
CAS No.: 456-49-5
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -35°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1858895
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000335
Formule: C₇H₇FO
Point d'ébullition: 158…159 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.104
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000335
Numéro CAS: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
ONU: 1993
ADR: 3,III