Imprimer
(Trifluorométhoxy)benzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B25658.14 B25658.22
B25658.14EA 53.4 EUR
B25658.14 B25658.22
(Trifluorométhoxy)benzène ≥99%
(Trifluorométhoxy)benzène
Purity: 99%
CAS No.: 456-55-3
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Aromatic
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 2043132
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040832
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162.11 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.226
Point d'éclair: 12 °C (53 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040832
Numéro CAS: 456-55-3
EINECS: 207-269-5
ONU: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faf76f9047ed23a3eb2a61f855972f76a124b68f&vid=a016508dad7369160c1bbf2e340b9782ac2b4ec4&prid=web&clid=SAPDAM