Imprimer
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
A11871.14 A11871.06 A11871.22
A11871.14EA 93.1 EUR
A11871.14 A11871.06 A11871.22
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène ≥99%
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 70-34-8
Molecular Formula: C6H3FN2O4
Formula Weight: 186.10
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5690
Melting Point: 24-30°
Boiling Point: 296°
Beilstein Reference: 398632
Merck Reference: 14,4172
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007056
Formule: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186.1 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C
Point de fusion: 24…30 °C
Densité: 1.482
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007056
Numéro CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04199