Imprimer
1-Fluoro-4-nitrobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11057.36 A11057.0E A11057.22
A11057.36EA 212 EUR
A11057.36 A11057.0E A11057.22
1-Fluoro-4-nitrobenzène ≥99%
1-Fluoro-4-nitrobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 350-46-9
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5315
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 606923
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007282
Formule: C₆H₄FNO₂
Point d'ébullition: 204…206 °C
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1,330
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007282
Numéro CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III