Imprimer
4-Fluoro-2-nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10685.18 A10685.22 A10685.36
A10685.18EA 67.4 EUR
A10685.18 A10685.22 A10685.36
4-Fluoro-2-nitroaniline ≥98%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 364-78-3
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Flash Point: 89°(192°F)
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 2210197
MDL No.: MFCD00007830
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007830
Numéro CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0