3-Fluoroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
119280250
119281000
ACRO119280250EA
57.5
EUR
ACRO119280250
ACRO119281000
3-Fluoroaniline 98%
3-Fluoroaniline
Formule:
C₆H₆FN Point d'ébullition: 186 °C (756 mmHg) Point de fusion: –2 °C Densité: 1.15 g/cm³ Point d'éclair: 77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007758 Numéro CAS: 372-19-0 EINECS: 206-747-0 ONU: 2941 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |