Imprimer
2,4,6-Trifluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10964.03 A10964.06 A10964.14 A10964.22
A10964.03EA 25.9 EUR
A10964.03 A10964.06 A10964.14 A10964.22
2,4,6-Trifluoroaniline ≥98%
2,4,6-Trifluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 363-81-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 54°(129°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 57°/22mm
Beilstein Reference: 2831022
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00007650
Formule: C₆H₄F₃N
Point d'ébullition: 57 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 33…36 °C
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007650
Numéro CAS: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
ONU: 2926
ADR: 4.1,III