Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A10800.06
A10800.14
A10800.22
A10800.06EA
40.6
EUR
A10800.06
A10800.14
A10800.22
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 453-71-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 121-126°
Boiling Point: 92°/15mm
MDL No.: MFCD00007058
Formule:
C₇H₄FNO₄ Point d'ébullition: 92 °C (15 mmHg) Point de fusion: 121…126 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007058 Numéro CAS: 453-71-4 EINECS: 207-221-3 |