Imprimer
Acide 5-fluoroanthranilique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
B21458.03 B21458.06 B21458.14
B21458.03EA 69.1 EUR
B21458.03 B21458.06 B21458.14
Acide 5-fluoroanthranilique ≥98%
Acide 5-fluoroanthranilique
Purity: 98+%
CAS No.: 446-08-2
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2803664
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Point d'ébullition: 305
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055566
Numéro CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7