Imprimer
Acide 2,4-difluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13403.06 A13403.14
A13403.06EA 39.4 EUR
A13403.06 A13403.14
Acide 2,4-difluorobenzoïque ≥98%
Acide 2,4-difluorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 1583-58-0
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 973355
MDL No.: MFCD00011670
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011670
Numéro CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9