Imprimer
3-Fluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B23426.06 B23426.14 B23426.22
B23426.06EA 63.6 EUR
B23426.06 B23426.14 B23426.22
3-Fluorobenzonitrile ≥98%
3-Fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 403-54-3
Molecular Formula: C7H4FN
Formula Weight: 121.11
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Almond-like
Melting Point: -16°
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1858941
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001797
Formule: C₇H₄FN
Point d'ébullition: 183 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.140
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001797
Numéro CAS: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III