Imprimer
2-Fluorobenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: o-Fluorobenzonitrile
A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
A14375.18EA 149 EUR
A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
2-Fluorobenzonitrile ≥99%
2-Fluorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 394-47-8
Molecular Formula: C7H4FN
Formula Weight: 121.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Almond-like
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 2042184
MDL No.: MFCD00001773
Formule: C₇H₄FN
Point d'ébullition: 196…198 °C
Point de fusion: 35…37 °C
Densité: 1.138
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001773
Numéro CAS: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III