Imprimer
4-Fluorobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15383.14 A15383.22 A15383.36
A15383.14EA 36.5 EUR
A15383.14 A15383.22 A15383.36
4-Fluorobenzaldéhyde ≥98%
4-Fluorobenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 459-57-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: -10°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 385857
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003378
Formule: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Point d'ébullition: 180…181 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.175
Point d'éclair: 56 °C (133 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003378
Numéro CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
ONU: 1989
ADR: 3 III