2-Fluorobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 446-52-6
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Odourless
Melting Point: -45°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 507155
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003302
Formule:
C₇H₅FO Point d'ébullition: 172…174 °C Point de fusion: –45 °C Densité: 1,180 Point d'éclair: 55 °C (131 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003302 Numéro CAS: 446-52-6 EINECS: 207-171-2 ONU: 1989 ADR: 3,III |