Imprimer
2,6-Difluorobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18099.14 A18099.06
A18099.14EA 244 EUR
A18099.14 A18099.06
2,6-Difluorobenzaldéhyde ≥97%
2,6-Difluorobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 437-81-0
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 15-17°
Boiling Point: 85-86°/20mm
Beilstein Reference: 1935273
MDL No.: MFCD00010293
Formule: C₇H₄F₂O
Point d'ébullition: 85…86 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 1.317
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010293
Numéro CAS: 437-81-0