Imprimer
Fluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14384.0B A14384.30
A14384.0BEA 122 EUR
A14384.0B A14384.30
Fluorobenzène ≥99%
Fluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 462-06-6
Molecular Formula: C6H5F
Formula Weight: 96.10
Flash Point: -15°(-5°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Aromatic
Melting Point: -42°
Boiling Point: 84-85°
Beilstein Reference: 1236623
Merck Reference: 14,4170
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00000280
Formule: C₆H₅F
Point d'ébullition: 84…85 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.025
Point d'éclair: –15 °C (5 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000280
Numéro CAS: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
ONU: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4170