Imprimer
Fluorobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
119341000 119345000 119340025
ACRO119341000EA 27.4 EUR
ACRO119341000 ACRO119345000 ACRO119340025
Fluorobenzène 99%
Fluorobenzène
Formule: C₆H₅F
Point d'ébullition: 85 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000280
Numéro CAS: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
ONU: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4643 to 1.4663 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %