Imprimer
1,4-Difluorobenzène 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
114610250 114611000
ACRO114610250EA 59.7 EUR
ACRO114610250 ACRO114611000
1,4-Difluorobenzène 99+%
1,4-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.17 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000344
Numéro CAS: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %