Imprimer
Rubans d'obturation et de contrôle close-it
Fournisseur: BURKLE
5303-3019 5303-2019 5303-0017 5303-1017
312-0092EA 153 EUR
312-0092 312-0091 312-0089 312-0090
Rubans d'obturation et de contrôle close-it
Étiquettes
Oûtre les étiquettes close-it et close-it food & pharma individuelles détachables, il existe aussi des étiquettes de contrôle testées de manière répétée et approuvée, disponibles en rouleau. Ainsi l'utilisateur peut de déterminer par lui même s'il ne lui faut qu'une seule petite pièce (par exemple pour la fermeture d'un petit orifice ou pour marquer un point spécifique), ou s'il lui faut réparer une longue fissure ou un grand orifice rapidement, efficacement et facilement. Grâce à sa résistance adhésive extrêmement importante, l'adhésif close-it colle aux supports les plus divers, là où un ruban adhésif normal atteint rapidement sa capacité d'adhésion maximale.
  • Personnalisables
  • Blancs avec des lignes prédécoupées
  • Disponibles en version close-it classique, ainsi qu'en version adhésif close-it food & pharma, dôtée d'une colle adaptée à l'utilisation avec des denrées alimentaires
  • Inscriptible à l'encre indélébile ; permettent des fermetures étanches au gaz