Imprimer
Cassettes pour tissus Slimsette™, en tours QuickLoad™, M509T
Fournisseur: Simport Scientific
M509-10T M509-11T M509-12T M509-2T M509-3T M509-4T M509-5T M509-6T M509-7T M509-8T M509-9T
720-1422EA 852 EUR
720-1422 720-1424 720-1426 720-1431 720-1433 720-1435 720-1437 720-1439 720-1441 720-1443 720-1445
Cassettes pour tissus Slimsette™, en tours QuickLoad™, M509T
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
À utiliser avec des imprimantes à jet d'encre Leica et Sakura.
  • Couvercle en plastique monobloc jetable préassemblé sur chaque cassette
  • Il n'est plus nécessaire d'utiliser des couvercles en acier réutilisables
  • Le couvercle peut être ouvert et fermé à volonté et se reverrouille toujours
Moulées dans un polymère acétal haute densité spécial, elles permettent de conserver les échantillons en immersion en toute sécurité et sont totalement résistantes à l'action chimique des solvants utilisés dans les laboratoires d'histologie. Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage des réactifs approprié. Le couvercle ne dépasse pas au-dessus de la cassette, ce qui permet un gain de place important.
Conditionnement: Emballage : les cassettes sont emballées à raison de 40 par tour. Chaque boîte contient 50 tours, soit un total de 2000 cassettes.