Imprimer
2,6-Dichlorothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzenethiol, 2,6-Dichlorobenzene-1-thiol, 1,3-Dichloro-2-mercaptobenzene
A12854.06 A12854.14
A12854.06EA 33.7 EUR
A12854.06 A12854.14
2,6-Dichlorothiophénol ≥97%
2,6-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
Point d'ébullition: 101…103 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004833
Numéro CAS: 24966-39-0
EINECS: 416-720-7