Imprimer
2,4,6-Trichlorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11681.0B A11681.22 A11681.30
A11681.0BEA 123 EUR
A11681.0B A11681.22 A11681.30
2,4,6-Trichlorophénol ≥98%
2,4,6-Trichlorophénol
Purity: 98%
CAS No.: 88-06-2
Molecular Formula: C6H3Cl3O
Formula Weight: 197.45
Flash Point: 99°(210°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.675
Appearance: White to pale brown
Odour: Phenol-like
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 776729
Merck Reference: 14,9644
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002172
Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197.45 g/mol
Point d'ébullition: 245…246 °C
Point de fusion: 63…68 °C
Densité: 1.675
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002172
Numéro CAS: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
ONU: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09773