2,4,6-Trichlorophénol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
139481000
139485000
ACRO139481000EA
43.9
EUR
ACRO139481000
ACRO139485000
2,4,6-Trichlorophénol 98%
Formule:
C₆H₃Cl₃O Point d'ébullition: 246 °C (760 mmHg) Point de fusion: 64…68 °C Densité: 1,675 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002172 Numéro CAS: 88-06-2 EINECS: 201-795-9 ONU: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09773 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light beige to light brown Crystalline powder or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 68 °C |
GC | ≥97.5 % |